Learn More
Acetilsalicilato de metilo, Mikromol™
Descripción
Acetilsalicilato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Acetylsalicylate |
| CAS | 580-02-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl Acetylsalicylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H10 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methyl Acetylsalicylate, 2-(Acetyloxy)-benzoic acid methyl ester, Acetylsalicylic acid, methyl ester (6CI), Salicylic acid acetate, methyl ester (8CI), Salicylic acid, methyl ester, acetate (7CI), Aspirin methyl ester, Methyl 2-acetoxybenzoate, Methyl O-acetylsalicylate, Methyl acetylsalicylate, Methyl aspirin, Methyl o-acetoxybenzoate, Methyl rhodin, Methylrhodine, NSC 403847 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9-6-4-3-5-8(9)10(12)13-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-acetiloxibenzoato de metilo |
| Mostrar más |