Learn More
Acetilricinoleato de metilo (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ricinoleic Acid-Methyl Ester Acetate |
| CAS | 140-03-4 |
| Fórmula molecular | C21 H38 O4 |
| Cantidad | 10 mL |
| Sinónimo | 9-Octadecenoic acid, 12-(acetyloxy)-, methyl ester, [R-(Z)]-, Ricinoleic acid, methyl ester, acetate (6CI,7CI,8CI), Flexricin P 4, MAR-N, Methyl O-acetylricinoleate, Methyl acetyl ricinoleate, Methyl cis-(R)-12-acetoxyoctadec-9-enoate, Methyl ricinoleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H38O4/c1-4-5-6-13-16-20(25-19(2)22)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-21(23)24-3/h11,14,20H,4-10,12-13,15-18H2,1-3H3/b14-11-/t20-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCC[C@H](C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (Z,12R)-12-acetiloxioctadec-9-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 354.524 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.277 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?