Learn More
Acetilricinoleato de metilo (> 80%), CTR
Código de producto. 30480445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
30480445 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30480445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22059310ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ricinoleic Acid-Methyl Ester Acetate
CAS 140-03-4
Fórmula molecular C21 H38 O4
Cantidad 10 mL
Sinónimo 9-Octadecenoic acid, 12-(acetyloxy)-, methyl ester, [R-(Z)]-, Ricinoleic acid, methyl ester, acetate (6CI,7CI,8CI), Flexricin P 4, MAR-N, Methyl O-acetylricinoleate, Methyl acetyl ricinoleate, Methyl cis-(R)-12-acetoxyoctadec-9-enoate, Methyl ricinoleate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H38O4/c1-4-5-6-13-16-20(25-19(2)22)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-21(23)24-3/h11,14,20H,4-10,12-13,15-18H2,1-3H3/b14-11-/t20-/m1/s1
SMILES CCCCCC[C@H](C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC)OC(=O)C
Nombre IUPAC (Z,12R)-12-acetiloxioctadec-9-enoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 354.524
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.277
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.