Learn More
Acetoacetato de metilo, TRC
Código de producto. 30136040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136040 100 g 100 g
30133650 50 g 50 g
30006066 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO848425100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-45-3
Fórmula molecular C5 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Sinónimo Acetoacetic acid, methyl ester (6CI,8CI), 3-Oxobutanoic acid methyl ester, 3-Oxobutyric acid methyl ester, Acetoacetate methyl ester, Methyl 2-acetoacetate, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Methyl acetoacetate, Methyl acetylacetate
Nombre IUPAC metil 3-oxobutanoato
SMILES COC(=O)CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoacetic acid methyl ester
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0473