Learn More
Acetoacetato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30050227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050227 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050227 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0003.100100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetoacetato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoacetic acid methyl ester
CAS 105-45-3
Nombres de analitos o componentes Acetoacetic acid methyl ester
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H8 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, Acetoacetic acid, methyl ester (6CI,8CI), 3-Oxobutanoic acid methyl ester, 3-Oxobutyric acid methyl ester, Acetoacetate methyl ester, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Methyl acetoacetate, Methyl acetylacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CC(=O)C
Nombre IUPAC metil 3-oxobutanoato
Peso molecular (g/mol) 116.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 116,0473 g/mol