Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl acetoacetate |
| Punto de fusión | -28.0°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.0770g/mL |
| Punto de ebullición | 169.0°C to 170.0°C |
| Temperatura de inflamación | 67°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3COCH2CO2CH3 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methyl acetoacetate