Learn More
Metil acetoacetato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10235270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
2.50 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10235270 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10793691 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10616712 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10249273 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10235270 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126150025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 105-45-3 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-45-3
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00008784
Clave InChI WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester
PubChem CID 7757
Nombre IUPAC metil 3-oxobutanoato
SMILES COC(=O)CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl acetoacetate
Punto de fusión -28.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0770g/mL
Punto de ebullición 169.0°C to 170.0°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4175 to 1.4295
Cantidad 2.5 L
Beilstein 03, 632
Fieser 13,60
Índice Merck 15, 6083
Gravedad específica 1.077
Información de solubilidad Solubility in water: 460g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in carbon tetrachloride
Viscosidad 1.8 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido