Learn More
Acetoacetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494674 1000 g 1000 g
11404684 250 g 250 g
11414684 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494674 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13696.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 105-45-3 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Methyl acetoacetate is used as a chemical reagent used in the synthesis of pharmaceuticals. It participates in the Biginelli reaction, forming molecules including dihydropyrimidinones.Methyl acetoacetate (MAA) is used for the synthesis of alpha-substituted aceto- acetic esters and cyclic compounds, e.g. pyrazole, pyrimidine and coumarin derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetoacetato de metilo se utiliza como reactivo químico utilizado en la síntesis de productos farmacéuticos. Participa en la reacción de Biginelli, formando moléculas incluyendo dihidropirimidinonas. El acetoacetato de metilo (MAA) se utiliza para la síntesis de ésteres acetoacéticos alfa-sustituidos y compuestos cíclicos, como pirazol, pirimidina y derivados de cumarina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a 2-8 °C. Incompatible con agentes oxidantes y bases. Proteja el producto de la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-45-3
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00008784
Clave InChI WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester
PubChem CID 7757
Nombre IUPAC metil 3-oxobutanoato
SMILES COC(=O)CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl acetoacetate
Punto de fusión -80°C
Densidad 1.076
Punto de ebullición 170°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Olor Pleasant
Fórmula lineal CH3COCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4185
Cantidad 1000 g
Beilstein 506727
Índice Merck 14,6009
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 99%