Learn More
Acetoacetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Methyl acetoacetate is used as a chemical reagent used in the synthesis of pharmaceuticals. It participates in the Biginelli reaction, forming molecules including dihydropyrimidinones.Methyl acetoacetate (MAA) is used for the synthesis of alpha-substituted aceto- acetic esters and cyclic compounds, e.g. pyrazole, pyrimidine and coumarin derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El acetoacetato de metilo se utiliza como reactivo químico utilizado en la síntesis de productos farmacéuticos. Participa en la reacción de Biginelli, formando moléculas incluyendo dihidropirimidinonas. El acetoacetato de metilo (MAA) se utiliza para la síntesis de ésteres acetoacéticos alfa-sustituidos y compuestos cíclicos, como pirazol, pirimidina y derivados de cumarina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a 2-8 °C. Incompatible con agentes oxidantes y bases. Proteja el producto de la luz.
Especificaciones
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Methyl acetoacetate |
| Punto de fusión | -80°C |
| Densidad | 1.076 |
| Punto de ebullición | 170°C |
| Temperatura de inflamación | 70°C (158°F) |
| Olor | Pleasant |
| Fórmula lineal | CH3COCH2CO2CH3 |
| Índice de refracción | 1.4185 |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 506727 |
| Afficher plus |