Learn More
Acetato de metilo, TRC
Código de producto. 30472786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472786 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 30472786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27535025ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Acetate
CAS 79-20-9
Fórmula molecular C3 H6 O2
Cantidad 25 mL
Sinónimo Devoton, Methyl acetate, Methyl ethanoate, NSC 405071, Tereton
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
SMILES COC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 74.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.0368
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.