Learn More
Acetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Acetate |
| CAS | 79-20-9 |
| Fórmula molecular | C3 H6 O2 |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | Devoton, Methyl acetate, Methyl ethanoate, NSC 405071, Tereton |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 74.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.0368 |