Learn More
Acetato de metilo, TRC
Código de producto. 30464818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464818 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30464818 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27535050ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Acetate
CAS 79-20-9
Fórmula molecular C3 H6 O2
Cantidad 50 mL
Sinónimo Devoton, Methyl acetate, Methyl ethanoate, NSC 405071, Tereton
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
SMILES COC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 74.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.0368