Learn More
Methyl Acetate, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Código de producto. 15661680 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
20 L
Envase:
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
20 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15661680 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
15651680 2.5 L Glass Bottle 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15661680 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 18632520L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-20-9
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.079
Número MDL MFCD00008711
Clave InChI KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
Nombre IUPAC Acetato de metilo
SMILES CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Acetate
Punto de fusión -98°C
Color Incolora
Densidad 0.934g/mL at 25°C
Punto de ebullición 58°C
Temperatura de inflamación −13°C (8.6°F)
Envase Lata de acero inoxidable
Fórmula lineal CH3COOCH3
Índice de refracción n20/D 1.361(lit.)
Cantidad 20 L
Número UN UN1231
Beilstein 1736662
Densidad del vapor 2.55 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus
Forma física Liquid