Learn More
Methyl Acetate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10274150 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10274150 500 mL 500 ML
10355760 2.5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10274150 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/4150/08
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 79-20-9
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.079
Número MDL 8711
Clave InChI KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
Nombre IUPAC Acetato de metilo
SMILES CC(=O)OC
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
Presión de vapor 220mbar at 20°C
Viscosidad 0.38 mPaS at 20°C
Densidad del vapor 2.8
Forma física Líquido
Color Incolora
Punto de fusión -98°C
Punto de ebullición 57.4°C
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.