Learn More
Acetato de metilo-d6, TRC
Código de producto. 30480247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480247 10 mg 10 miligramos
30484238 50 mg 50 miligramos
30474329 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30480247 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27535210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32113-85-2
Fórmula molecular C3 D6 O2
Peso molecular (g/mol) 80.12
Sinónimo Acetic-d3 acid, methyl-d3 ester (6CI, 8CI, 9CI), Methyl Acetate-d6, Methyl Acetate-D6, Acetic-d3 acid methyl-d3 ester, Acetic acid methyl ester-d6
Nombre IUPAC trideuteriometil
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Acetate-d6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3/i1D3,2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.0744