Learn More
Acetato de metilo-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Acetate-d6 |
| CAS | 32113-85-2 |
| Fórmula molecular | C3 D6 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OC(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | trideuteriometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 80.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 80.0744 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |