Learn More
Acetato de metilo-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Acetate-D3 (acetyl-D3) |
| CAS | 21300-54-9 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acetic-d3 acid, methyl ester (6 CI, 8 CI, 9 CI), Methyl acetate-d3, Methyl Acetate-D3 (acetyl-D3), Acetic-d3 acid methyl ester, Acetic acid methyl ester-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterioacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 77.097 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.0556 g/mol |
| Mostrar más |