Learn More
Acetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383536
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
11383536 1000 mL 1 litro
11373536 500 mL 500 ml
11393536 2500 mL 2.50 litro
3 options
Código de producto. 11383536
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14475.AU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-20-9 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
Methyl acetate is used as a solvent in glues, paints and nail polish removers. It is also used in adhesives, sealants and coatings. Further, it finds use as solvent in chemical reactions as well as used for extraction purpose. It is involved in the production of acetic anhydride by carbonylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de metilo se utiliza como disolvente en pegamentos, pinturas y quitaesmaltes de uñas. También se utiliza en adhesivos, selladores y revestimientos. Además, se usa como disolvente en reacciones químicas, así como para fines de extracción. Participa en la producción de anhídrido acético mediante reacción de carbonilación.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-20-9
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.079
Número MDL MFCD00008711
Clave InChI KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
Nombre IUPAC Acetato de metilo
SMILES CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl acetate
Punto de fusión -98°C
Punto de ebullición 56°C to 58°C
Temperatura de inflamación −10°C (14°F)
Olor Pleasant
Cantidad 1000 mL
Número UN UN1231
Beilstein 1736662
Índice Merck 14,6008
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methyl acetate