Learn More
Acetato de metilo, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676192 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10676192 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10042310 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10034043 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10676192 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181380010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-20-9 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-20-9
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.08
Número MDL MFCD00008711
Clave InChI KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
Nombre IUPAC Acetato de metilo
SMILES CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl acetate
Punto de fusión -98.0°C
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 57.4°C
Temperatura de inflamación −10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2CH3
Índice de refracción 1.3600 to 1.3620
Cantidad 1 L
Beilstein 02, 224
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Índice Merck 15, 6082
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 0.38 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.