Learn More
Acetato de metilo a-bromo-2-clorofenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl a-Bromo-2-chlorophenylacetate |
| CAS | 85259-19-4 |
| Fórmula molecular | C9 H8 Br Cl O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Methyl A-Bromo-2-Chlorophenylacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8BrClO2/c1-13-9(12)8(10)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,8H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-2-(2-clorofenil)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 263.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.9396 |