Learn More
Metil 9-Oxononanoato (90%), TRC
Código de producto. 30474582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474582 250 mg 250 miligramos
30465157 1 g 1 g
30469918 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474582 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM329100250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1931-63-1
Fórmula molecular C10 H18 O3
Peso molecular (g/mol) 186.25
Sinónimo 9-Oxo-nonanoic Acid methyl ester, Azelaaldehydic Acid Methyl Ester, η-Formyl-caprylic Acid Methyl Ester, 8-Formyloctanoic Acid Methyl Ester, 9-Carbonyl-pelargonic Acid Methyl Ester, 9-Methoxy-9-oxononanal, 9-Oxononanoic Acid Methyl Ester, Azelaic Acid Aldehyde Methyl Ester, Methyl 8-Formyloctanoate, Methyl 9-Oxononanoate, Methyl Azelaaldehydate, NSC 53771
Nombre IUPAC Metil 9-oxononanoato
SMILES COC(=O)CCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 9-Oxononanoate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O3/c1-13-10(12)8-6-4-2-3-5-7-9-11/h9H,2-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.1256