Learn More
Metil 9-octadecenoato, TRC
Código de producto. 30179594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179594 25 mg 25 miligramos
30179024 250 mg 250 miligramos
30179227 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179594 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32135025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2462-84-2
Fórmula molecular C19 H36 O2
Peso molecular (g/mol) 296.49
Sinónimo 9-Octadecenoic Acid Methyl Ester, 9-Octadecenoic acid, methyl ester (7CI, 9CI, ACI), Methyl 9-octadecenoate, 9-Octadecenoic acid methyl ester
Nombre IUPAC Octadec-9-enoato metilo
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 9-Octadecenoate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.2715