Learn More
9-maleinimido-8-metoxi-6,7-benzocumarina-3-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 9-maleinimido-8-methoxy-6,7-benzocoumarin-3-carboxylate |
| CAS | 168639-87-0 |
| Fórmula molecular | C20H13NO7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 9-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-8-methoxy-2-oxo-2H-naphtho[2,3-b]pyran-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H13NO7/c1-26-14-4-3-10-7-11-8-13(19(24)27-2)20(25)28-15(11)9-12(10)18(14)21-16(22)5-6-17(21)23/h3-9H,1-2H3 |
| SMILES | O=C(C1=CC2=CC3=CC=C(OC)C(N4C(C=CC4=O)=O)=C3C=C2OC1=O)OC |
| Nombre IUPAC | 9-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il)-8-metoxi-2-oxo-2H-benzo[g]cromeno-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 379.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.07 |