Learn More
9-hidroxinon-4-enoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 9-Hydroxynon-4-enoate |
| CAS | 87238-54-8 |
| Fórmula molecular | C10H18O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (E)-9-Hydroxy-4-nonenoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O3/c1-13-10(12)8-6-4-2-3-5-7-9-11/h2,4,11H,3,5-9H2,1H3/b4-2+ |
| SMILES | COC(=O)CC\C=C\CCCCO |
| Nombre IUPAC | metil (E)-9-hidroxinon-4-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 186.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.1256 |