Learn More
Metil 9,10-Dihidroxiestearato, TRC
Código de producto. 30476792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476792 1 g 1 g
30467503 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30476792 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3027501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1115-01-1
Fórmula molecular C19H38O4
Peso molecular (g/mol) 330.5
Sinónimo 9,10-Dihydroxystearic Acid Methyl Ester, Methyl 9,10-Dihydroxyoctadecanoate, Methyl 9,10-Dihydroxystearate, NSC 409398
Nombre IUPAC Metil 9,10-dihidroxioctadecanoato
SMILES OC(CCCCCCCC(OC)=O)C(CCCCCCCC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 9,10-Dihydroxystearate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H38O4/c1-3-4-5-6-8-11-14-17(20)18(21)15-12-9-7-10-13-16-19(22)23-2/h17-18,20-21H,3-16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.28