Learn More
8-Cloro-8-oxooctanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 8-Chloro-8-oxooctanoate |
| CAS | 41624-92-4 |
| Fórmula molecular | C9H15ClO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 7-(Chloroformyl)heptanoic Acid Methyl Ester, 7-(Methoxycarbonyl)heptanoyl Chloride, 7-Carbomethoxyheptanoyl Chloride, 8-Chloro-8-oxooctanoic Acid Methyl Ester, Methyl 7-(Chlorocarbonyl)heptanoate, Methyl 7-(Chloroformyl)heptanoate, Suberic Chloride Methyl Ester, Suberoyl Chloride Monomethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15ClO3/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCCCCC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-8-oxooctanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 206.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.071 |