Learn More
8-Cloro-8-oxooctanoato de metilo, TRC
Código de producto. 30483911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483911 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30483911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM295295250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 8-Chloro-8-oxooctanoate
CAS 41624-92-4
Fórmula molecular C9H15ClO3
Cantidad 250 mg
Sinónimo 7-(Chloroformyl)heptanoic Acid Methyl Ester, 7-(Methoxycarbonyl)heptanoyl Chloride, 7-Carbomethoxyheptanoyl Chloride, 8-Chloro-8-oxooctanoic Acid Methyl Ester, Methyl 7-(Chlorocarbonyl)heptanoate, Methyl 7-(Chloroformyl)heptanoate, Suberic Chloride Methyl Ester, Suberoyl Chloride Monomethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15ClO3/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3
SMILES COC(=O)CCCCCCC(=O)Cl
Nombre IUPAC 8-cloro-8-oxooctanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 206.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.071