Learn More
metil 8,8-dioxo-8lambda6-thia-2,3,5,7-tetraazatriciclo[7.4.0.0,2,6]trideca-1(13),3,5,9,11-pentaeno-4-carboxilato, TRC
Código de producto. 30477408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477408 10 mg 10 miligramos
30483614 50 mg 50 miligramos
30466630 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33582510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1311315-62-4
Fórmula molecular C10H8N4O4S
Peso molecular (g/mol) 280.25
Nombre IUPAC metil 5,5-dioxo-1H-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]benzotiazina-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=NC2=NS(=O)(=O)c3ccccc3N2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material methyl 8,8-dioxo-8lambda6-thia-2,3,5,7-tetraazatricyclo[7.4.0.0,2,6]trideca-1(13),3,5,9,11-pentaene-4-carboxylate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N4O4S/c1-18-9(15)8-11-10-13-19(16,17)7-5-3-2-4-6(7)14(10)12-8/h2-5H,1H3,(H,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.0266