Learn More
7-Fenilheptanoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324825 5 g 5 g
11314825 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17905.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 101689-18-3 | C14H20O2 | 220.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101689-18-3
Fórmula molecular C14H20O2
Peso molecular (g/mol) 220.31
Número MDL MFCD02093971
Clave InChI FZSNATXOGRAOIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-20akft, benzeneheptanoic acid,methyl ester, 7-phenylheptanoic acid methyl ester
PubChem CID 7010318
Nombre IUPAC 7-fenilheptanoato de metilo
SMILES COC(=O)CCCCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 7-phenylheptanoate
Punto de ebullición ∼155°C (1.5mmHg)
Índice de refracción 1.4946
Cantidad 5 g
Beilstein 2694776
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza 98%