Learn More
7-Bromoheptanoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342239 25 g 25 g
11332239 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27234.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54049-24-0 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54049-24-0
Fórmula molecular C8H15BrO2
Peso molecular (g/mol) 223.11
Número MDL MFCD02258672
Clave InChI BXRLUWIDTDLHQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl-7-bromoheptanoate, 7-bromoheptanoic acid methyl ester, heptanoic acid, 7-bromo-, methyl ester, acmc-1aya7, 13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-11-methylidene-2,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-3-one
PubChem CID 554086
Nombre IUPAC 7-bromoheptanoato de metilo
SMILES COC(=O)CCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 7-bromoheptanoate
Densidad 1.257
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.11
Porcentaje de pureza 98%