Learn More
7-azaindol-3-glioxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 7-Azaindole-3-glyoxylate |
| CAS | 357263-49-1 |
| Fórmula molecular | C10 H8 N2 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8(13)7-5-12-9-6(7)3-2-4-11-9/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ncccc12 |
| Nombre IUPAC | 2-oxo-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-il)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 204.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0535 |