Learn More
Metil 6H-tieno[2,3-b]pirrol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10331673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10331673 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10239432 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10331673 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC39322DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 118465-49-9
Fórmula molecular C8H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 181.209
Número MDL MFCD07772830
Clave InChI YBIAQTPXONLBJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6h-thieno 2,3-b pyrrole-5-carboxylate, methyl thiopheno 3,2-d pyrrole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-6h-thieno 2,3-b pyrrole
PubChem CID 7164601
Nombre IUPAC Metil 6H-tieno[2,3-b]pirrol-5-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(N1)SC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6H-thieno[2, 3-b]pyrrole-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.21
Porcentaje de pureza 97%