Learn More
6-oxohexanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 6-Oxohexanoate |
| CAS | 6654-36-0 |
| Fórmula molecular | C7 H12 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Hexanoic acid, 6-oxo-, methyl ester, Adipaldehydic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 5-Carbomethoxy-1-pentanal, 5-Formylpentanoic acid, methyl ester, 5-Formylvaleric acid, methyl ester, 6-Oxohexanoic acid methyl ester, Adipic acid semialdehyde methyl ester, Methyl 5-formylpentanoate, Methyl 5-formylvalerate, Methyl 6-oxocaproate, Methyl 6-oxohexanoate, Methyl adipaldehydate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O3/c1-10-7(9)5-3-2-4-6-8/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCCC=O |
| Nombre IUPAC | 6-oxohexanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 144.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0786 |