Learn More
Metil 6-metilnicotinato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10351760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10351760 2 g Frasco de vidrio 2 g
10007659 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10351760 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 248210020
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5470-70-2 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5470-70-2
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Número MDL MFCD00006340
Clave InChI VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-methylnicotinate, methyl-6-methylnicotinate, 6-methylnicotinic acid methyl ester, etoricoxib impurity e, unii-ya0k0cm5pk, methyl 6-methyl nicotinate, 6-methyl-nicotinic acid methyl ester, 6-methyl nicotinic acid methyl ester, ya0k0cm5pk, 3-methoxycarbonyl-6-methylpyridine
PubChem CID 231548
Nombre IUPAC metil 6-metilpiridina-3-carboxilato
SMILES CC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 6-methylnicotinate
Punto de fusión 31.0°C to 37.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 108.0°C to 110.0°C (22.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 6-methylnicotinate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.