Learn More
6-Metilnicotinato de metilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388715 1 g 1 g
11398715 5 g 5 g
11308725 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12276.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5470-70-2 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5470-70-2
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00006340
Clave InChI VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-methylnicotinate, methyl-6-methylnicotinate, 6-methylnicotinic acid methyl ester, etoricoxib impurity e, unii-ya0k0cm5pk, methyl 6-methyl nicotinate, 6-methyl-nicotinic acid methyl ester, 6-methyl nicotinic acid methyl ester, ya0k0cm5pk, 3-methoxycarbonyl-6-methylpyridine
PubChem CID 231548
Nombre IUPAC metil 6-metilpiridina-3-carboxilato
SMILES CC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-methylnicotinate
Punto de fusión 31°C to 36°C
Punto de ebullición 152°C to 154°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 122940
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza ≥97%