Learn More
Metil 6-Metil-1H-indol-2-carboxilato, TRC
Código de producto. 30474986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474986 500 mg 500 miligramos
30467949 1 g 1 g
30465807 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338450500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18377-65-6
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.21
Nombre IUPAC metil 6-metil-1H-indol-2-carboxilato
SMILES COC(=O)c1cc2ccc(C)cc2[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-Methyl-1H-indole-2-carboxylate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO2/c1-7-3-4-8-6-10(11(13)14-2)12-9(8)5-7/h3-6,12H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.079