Learn More
6-metoxinicotinato de metilo, 98%
Código de producto. 11465726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465726 10 g 10 g
11475726 50 g 50 g
11485726 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20808.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26218-80-4 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26218-80-4
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.164
Número MDL MFCD00674130
Clave InChI OVLDWZNVBDRZNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-methoxynicotinate, 6-methoxynicotinic acid methyl ester, methyl 2-methoxypyridine-5-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-methoxy-, methyl ester, methyl 2-methoxy-5-pyridinecarboxylate, 2-methoxy-5-methoxycarbonyl pyridine, pubchem14334, acmc-1cdoo, methyl-6-methoxynicotinate, methyl6-methoxy-nicotinate
PubChem CID 586039
Nombre IUPAC 6-Metoxipiridina-3-carboxilato de metilo
SMILES COC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-methoxynicotinate
Punto de fusión ∼48°C to 53°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación