Learn More
6-metoxi-2-naftilacetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 6-Methoxy-2-naphthylacetate |
| CAS | 23981-48-8 |
| Fórmula molecular | C14 H14 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14O3/c1-16-13-6-5-11-7-10(8-14(15)17-2)3-4-12(11)9-13/h3-7,9H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccc2cc(OC)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(6-metoxinaftaleno-2-il)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 230.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0943 |