Learn More
6-Metoxi-2-naftilacetato de metilo-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 6-Methoxy-2-naphthylacetate-d6 |
| CAS | 1246815-39-3 |
| Fórmula molecular | C14H8D6O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-Methoxy-2-naphthaleneacetic Acid Methyl Ester-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14O3/c1-16-13-6-5-11-7-10(8-14(15)17-2)3-4-12(11)9-13/h3-7,9H,8H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)Cc1ccc2cc(OC([2H])([2H])[2H])ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-[6-(trideuteriometoxi)naftalen-2-il]acetato de trideuteriometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 236.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.132 |