Learn More
6-Formilpiridina-2-carboxilato de metilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10476964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10476964 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10476964 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07188DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-formylpyridine-2-carboxylate
CAS 69950-65-8
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H7NO3
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 6-formyl-2-pyridinecarboxylate, methyl 6-formylpicolinate, 6-formyl-2-pyridine carboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-formyl-, methyl ester, methyl6-formyl-2-pyridinecarboxylate, 2-formyl-6-methoxycarbonyl pyridine, 6-formylpyridine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1b7li, 6-formyl-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
Clave InChI CERBENZCBVYKEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=N1)C=O
Nombre IUPAC 6-formilpiridina-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 165.148
PubChem CID 12575850
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza 97%