Learn More
6-Fluoronicotinato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467818 1 g 1 g
15477818 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61302.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1427-06-1
Fórmula molecular C7H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 155.128
Número MDL MFCD03095098
Clave InChI HLYBWNNPVXFCPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13758765
Nombre IUPAC 6-fluoropiridin-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-fluoronicotinate
Punto de fusión 48°C to 52°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 6-fluoronicotinate, 6-fluoronicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-fluoro-, methyl ester, 6-fluoronicotinicacidmethylester, methyl6-fluoropyridine-3-carboxylate, 6-fluoro-3-methoxycarbonyl pyridine, 6-fluoro-nicotinic acid methyl ester, 6-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, pubchem10629, methyl6-fluoronicotinate
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido