Learn More
6-Cloropiridina-2-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461039 25 g 25 g
15451039 5 g 5 g
15471039 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461039 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64023.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6636-55-1 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Methyl 6-chloropyridine-2-carboxylate was coupled with 2-(trimethylstannyl)pyridine to afford methyl 2,2?-bipyridine-6-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-cloropiridina-2-carboxilato de metilo se combinó con la 2-(trimetilestannil)piridina para crear el 2,2′-bipiridina-6-carboxilato de metilo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6636-55-1
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00155391
Clave InChI TWUXBVMXSBEKHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-chloropicolinate, methyl 6-chloro-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, methyl ester, 2-chloropyridine-6-carboxylate methyl, 6-chloro-2-picolinic acid methyl ester, 6-chloropicolinic acid methyl ester, methyl 2-chloro-6-pyridinecarboxylate, methyl 2-chloropyridine-6-carboxylate, 6-chloro-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-chloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 242723
Nombre IUPAC 6-cloropiridina-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=NC(=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-chloropyridine-2-carboxylate
Punto de fusión 92°C to 98°C (literature)
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Beilstein 128580
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido