Learn More
Metil 6-cloropiridazina-4-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10098289 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10098289 1 g Frasco de vidrio 1 g
10331230 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10098289 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432980010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1093860-48-0 | C6H5ClN2O2 | 172.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1093860-48-0
Fórmula molecular C6H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 172.57
Número MDL MFCD16660968
Clave InChI QYQHGLKSLGUINZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-pyridazine-4-carboxylic acid methyl ester, methyl6-chloropyridazine-4-carboxylate, 4-pyridazinecarboxylicacid, 6-chloro-, methyl ester, 6-chloro-4-pyridazinecarboxylic acid, methyl ester, 4-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro-, methyl ester
PubChem CID 45790080
Nombre IUPAC metil 6-cloropiridazina-4-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=NN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-chloropyridazine-4-carboxylate
Punto de fusión 88.4°C to 88.5°C
Color Marrón a incoloro
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión