Learn More
6-cloronicotinato de metilo, TRC
Código de producto. 30475506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475506 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30475506 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29527525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-Chloronicotinate
CAS 73781-91-6
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Cantidad 25 g
Sinónimo 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Chloro-5-(methoxycarbonyl)pyridine, 6-Chloronicotinic Acid Methyl Ester, 6-Chloropyridine-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Chloropyridin-5-ylcarboxylate, Methyl 2-Chloropyridine-5-carboxylate, Methyl 6-Chloro-3-pyridinecarboxylate, NSC 78316
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-6(8)9-4-5/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(Cl)nc1
Nombre IUPAC 6-cloropiridina-3-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 171.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0087