Learn More
Metil 6-cloronicotinato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438583 25 g 25 g
11418583 1 g 1 g
11428583 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438583 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10396.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 73781-91-6 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73781-91-6
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00023420
Clave InChI RMEDXVIWDFLGES-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 254249
Nombre IUPAC 6-cloropiridina-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-chloronicotinate
Punto de fusión 83°C to 88°C
Cantidad 25 g
Beilstein 128648
Sinónimo methyl 6-chloronicotinate, 6-chloronicotinic acid methyl ester, methyl6-chloronicotinate, methyl 2-chloropyridine-5-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, methyl ester, methyl 6-chloro-3-pyridinecarboxylate, 6-chloro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, pubchem13584, methyl-6-chloronicotinate, methyl 6-chloro-nicotinate
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 98%