Learn More
6-cloro-5-hidroxinicotinato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 6-Chloro-5-hydroxynicotinate |
| CAS | 915107-30-1 |
| Fórmula molecular | C7H6ClNO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-5-hydroxy-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-7(11)4-2-5(10)6(8)9-3-4/h2-3,10H,1H3 |
| SMILES | O=C(OC)C1=CC(O)=C(Cl)N=C1 |
| Nombre IUPAC | metil 6-cloro-5-hidroxinicotinato |
| Peso molecular (g/mol) | 187.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187 |