Learn More
6-Bromohexanoato de metilo, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697664 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10697664 25 g Frasco de vidrio 25 g
10687664 5 g Frasco de vidrio 5 g
10453925 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10697664 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392690250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14273-90-6 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14273-90-6
Fórmula molecular C7H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 209.08
Número MDL MFCD00187528
Clave InChI KYLVAMSNNZMHSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 6-bromo-, methyl ester, methyl-6-bromohexanoate, methyl6-bromohexanoate, pubchem16910, methyl 6-bromo-hexanoate, 6-bromo-hexanoic acid methyl ester, 6-bromo-hexanoic acid-methyl ester, 6-bromo-henxanoic acid methyl ester, hexanoic acid,6-bromo-, methyl ester
PubChem CID 4170292
Nombre IUPAC 6-bromohexanoato de metilo
SMILES COC(=O)CCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-bromohexanoate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3160g/mL
Punto de ebullición 150.0°C (50.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)5C(O)OCH3
Índice de refracción 1.4630 to 1.4650
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.316
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.08
Porcentaje de pureza 96+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 6-bromohexanoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 6-bromohexanoate