Learn More
6-Bromo-5-fluoronicotinato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431589 1 g 1 g
15451589 250 mg 250 miligramos
15441589 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431589 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64395.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1214336-88-5 | C7H5BrFNO2 | 234.02 g/mol
Useful intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Intermedio práctico para la industria farmacéutica y para la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en el congelador a – 20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1214336-88-5
Fórmula molecular C7H5BrFNO2
Peso molecular (g/mol) 234.02
Número MDL MFCD14698110
Clave InChI PXHKAVXJQLVUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate, 6-bromo-5-fluoro-nicotinic acid methyl ester, 2-bromo-3-fluoro-5-methoxycarbonyl pyridine, methyl6-bromo-5-fluoronicotinate, abbypharma ap-30-7441, 6-bromo-5-fluoropyridine-3-carboxylate, methyl 2-bromo-3-fluoro-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-5-fluoro-, methyl ester
PubChem CID 46311203
Nombre IUPAC 6-bromo-5-fluoropiridina-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(Br)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.02
Porcentaje de pureza 98%