Learn More
Metil 6-bromo-4-cloronicotinato, TRC
Código de producto. 30467033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467033 250 mg 250 miligramos
30482983 1 g 1 g
30470617 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30467033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM294483250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1256789-73-7
Fórmula molecular C7H5NO2ClBr
Peso molecular (g/mol) 250.47
Sinónimo Methyl 6-Bromo-4-chloropyridine-3-carboxylate
Nombre IUPAC Metil 6-bromo-4-cloropiridina-3-carboxilato
SMILES COC(=O)c1cnc(Br)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-Bromo-4-chloronicotinate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-3-10-6(8)2-5(4)9/h2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.9192