Learn More
Metil 6-bromo-2-naptoato, TRC
Código de producto. 30480514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480514 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30480514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2943055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-Bromo-2-naphthoate
CAS 33626-98-1
Fórmula molecular C12 H9 Br O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 2-Naphthoic acid, 6-bromo-, methyl ester (8CI), 6-Bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-bromo-2-naphthoate, Methyl 6-bromonaphthalene-2-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9BrO2/c1-15-12(14)10-3-2-9-7-11(13)5-4-8(9)6-10/h2-7H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
Nombre IUPAC metil 6-bromonaftaleno-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 265.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.9786