Learn More
Metil 6-bromo-2-naftoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446137 5 g 5 g
11436137 1 g 1 g
11456137 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25106.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33626-98-1 | C12H9BrO2 | 265.106 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33626-98-1
Fórmula molecular C12H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 265.106
Número MDL MFCD00100408
Clave InChI JEUBRLPXJZOGPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-bromo-2-naphthoate, methyl6-bromo-2-naphthoate, 6-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester, 6-bromo-2-naphthoic acid methyl ester, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 6-bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, 6-bromo-naphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem9467, acmc-209i1z, 6-bromo-2-methylnaphthoate
PubChem CID 854134
Nombre IUPAC metil 6-bromonaftaleno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-bromo-2-naphthoate
Punto de fusión 121°C to 123°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2578943
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.11
Porcentaje de pureza 98%